Tekniske data
| Smeltepunkt | -16 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 195 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Dampdensitet | 4.5 |
| Formel vægt | 130,23 g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Octanol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.