Få mere at vide
Octamethyltrisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30425860
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425860 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2371505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octamethyltrisiloxane
CAS 107-51-7
Molekylær formel C8 H24 O2 Si3
Mængde 5 g
Synonym Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), Octamethyltrisiloxane, OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007, Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007
InChI formel InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn dimethyl-bis(trimethylsilyloxy)silan
Molekylvægt (g/mol) 236.532
Formel vægt 236.108