Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884351
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15884351 250 mL
15864351 25 mL
15874351 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15884351 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147500250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-67-2
Tekniske data
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 176°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003269
Mængde 250 mL
Synonym Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane
Molekylvægt (g/mol) 296.62