Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98%
Artikelnummer. 10434945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10434945 500 g Glasflaske 500g
10226560 25 g Glasflaske 25g
10286600 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10434945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216475000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-67-2
Molekylær formel C8H24O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 296.61
MDL nummer MFCD00003269
InChI nøgle HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasiloxane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17,0 °C til 18,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9560g/mL
Kogepunkt 175,0 °C til 176,0 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3970
Mængde 500 g
Beilstein 04, III, 1885
Merck Index 15, 6836
Specifik vægtfylde 0.956
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i carbontetrachlorid
Formel vægt 296.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske