Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98%
Artikelnummer. 10286600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10286600 100 g Glasflaske 100g
10226560 25 g Glasflaske 25g
10434945 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216471000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-67-2
Molekylær formel C8H24O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 296.61
MDL nummer MFCD00003269
InChI nøgle HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasiloxane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17,0 °C til 18,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9560g/mL
Kogepunkt 175,0 °C til 176,0 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3970
Mængde 100 g
Beilstein 04, III, 1885
Merck Index 15, 6836
Specifik vægtfylde 0.956
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i carbontetrachlorid
Formel vægt 296.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.