Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98%
Beskrivelse
Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 175 °C til 176 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Octamethylcyclotetrasiloxane |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 56 °C (132 °F) |
| Brydningsindeks | 1.396 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.956 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1787074 |
| Vis mere |