Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98%
Artikelnummer. 11412288
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412288 100 g 100g
11422288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15240.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296,616 g/mol
Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-67-2
Molekylær formel C8H24O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 296.616
MDL nummer MFCD00003269
InChI nøgle HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kogepunkt 175°C to 176°C
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasiloxane
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flammepunkt 56°C (132°F)
Merck Index 14,6747
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 296.62
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.396
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.956