missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octamethylcyclotetrasiloxane, 98%

Artikelnummer. p-7022452
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11412288

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15240.22

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.616 g/mol

Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Octamethylcyclotetrasiloxan anvendes til fremstilling af silikoneolie, silikonegummi og silikoneharpiks med forskellige grader af polymerisation gennem ringåbning og polymerisering. Det er også meget udbredt inden for forskellige områder, dvs. byggeri, elektronik, tekstil, bil, personlig pleje, mad og bearbejdning. Det er et organometallisk reagens, der anvendes til fremstilling af siloxanpolymerer med høj overflade-hydrofobicitetsgendannelse.

Opløselighed
Ikke blandbar med vand.

Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 556-67-2
Molekylær formel C8H24O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 296.616
MDL nummer MFCD00003269
InChI nøgle HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C

Specifications

Kogepunkt 175°C to 176°C
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasiloxane
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flammepunkt 56°C (132°F)
Merck Index 14,6747
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 296.62
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.396
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.956
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

RUO– Kun brug til forskning

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.