Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasilazan, 97%
Artikelnummer. 11349235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349235 25 g 25g
11339235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16563.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020-84-4
Molekylær formel C8H28N4Si4
Molekylvægt (g/mol) 292.68
MDL nummer MFCD00046123
InChI nøgle FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilocan
SMIL C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Tekniske data
Kogepunkt 224 °C til 225 °C
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasilazane
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN2923
Beilstein 976248
Formel vægt 292.68
Procent renhed 97%