Få mere at vide
Octamethylcyclotetrasilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11339235 5 g 5g
11349235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11339235 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16563.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1020-84-4
Molekylær formel C8H28N4Si4
Molekylvægt (g/mol) 292.68
MDL nummer MFCD00046123
InChI nøgle FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilocan
SMIL C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Specifications
Kogepunkt 224°C to 225°C
Kemisk navn eller materiale Octamethylcyclotetrasilazane
Smeltepunkt 94°C to 98°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 976248
Flammepunkt 66°C (150°F)
Formel vægt 292.68
Procent renhed 97%
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Moisture sensitive