Få mere at vide
Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H26O5Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h9-10H,1-8H3 |
| Formel vægt | 314.0857 |