missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol, TRC

Artikelnummer. 30411249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411249 250 mg
30412134 25 mg
30414331 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO860130250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3081-07-0
Molekylær formel C8H26O5Si4
Molekylvægt (g/mol) 314.63
Synonym 1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol, 1,7-Dihydroxyoctamethyltetrasiloxane
IUPAC navn hydroxy-[[[hydroxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilane
SMIL C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H26O5Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h9-10H,1-8H3
Formel vægt 314.0857
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.