Få mere at vide
OctaInd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Br8/c1-17(2)5-18(3,6-4-7(19)11(21)14(24)10(6)20)9-8(17)12(22)15(25)16(26)13(9)23/h4H,5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 859.4406 |