Få mere at vide
Octahydrocyclopenta[c]pyrrol hydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461027
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461027 4 x 25 mg
30051495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30461027 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0325.1000254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Octahydrocyclopenta[c]pyrrol hydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Analyt- eller komponentnavne Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC navn 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyclopenta[c]pyrrol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 147.65
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 147,0815 g/mol