missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octahydrocyclopenta[b]morfolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octahydrocyclopenta[b]morpholine |
| CAS | 1018639-83-2 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2 |
| SMIL | C1CC2NCCOC2C1 |
| IUPAC navn | 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.184 |
| Formel vægt | 127.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?