missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octahydrocyclopenta[b]morfolin, TRC

Artikelnummer. 30420562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420562 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO30766610MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Molekylær formel C7 H13 N O
Mængde 10 mg
Synonym Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMIL C1CC2NCCOC2C1
IUPAC navn 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazin
Molekylvægt (g/mol) 127.184
Formel vægt 127.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.