Få mere at vide
Octahydrocurcumin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489168 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16489168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0894
MedChemExpress Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin; metabolite of curcumin.
Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octahydrocurcumin
CAS 36062-07-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28O6
Mængde 10 mg
Synonym Hexahydrobisdemethoxycurcumin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(CC(O)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2
Molekylvægt (g/mol) 376.44
Formel vægt 376.44
Procent renhed 98.25%
Grad Research
Fysisk form Oil