missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octahydro-6-(phenylmethyl)-1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30409905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2370151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octahydro-6-(phenylmethyl)-1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine
CAS 128740-14-7
Molekylær formel C14H20N2
Mængde 1 g
Synonym 6-Benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]piperidine, 6-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine, 8-Benzyl-2,8-diazabicyclo[4.3.0]octane
InChI formel InChI=1S/C14H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)9-16-10-13-7-4-8-15-14(13)11-16/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2
SMIL C(N1CC2CCCNC2C1)c3ccccc3
IUPAC navn 6-benzyl-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 216.32
Formel vægt 216.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.