Få mere at vide
Fisherbrand™ Oktaedrisk PTFE rørestang
Artikelnummer. 12676316 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12676316 41 mm 8 mm Pakke med 10
11923574 15 mm 8 mm Pakke med 10
11933574 22 mm 8 mm Pakke med 10
11953574 75 mm 13 mm Pakke med 5
11858872 13 mm 3 mm Pakke med 10
11943574 25 mm 8 mm Pakke med 10
11517782 51 mm 8 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12676316
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Disse magnetiske PTFE-omrørerstænger er autoklaverbare og inkluderer en drejering. De flade overflader giver en fantastisk blanding.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • De flade overflader giver en større blandevirkning
  • Alle har drejeringe
  • AlNiCo-V magneter indkapslet i PTFE
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Diameter (engelsk) 0,3125 tommer.
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Længde (engelsk) 1.625 tommer.
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 41 mm
Mængde 5/Pk.
Form Oktaedral