Få mere at vide
Octafluorotoluene, TRC
Artikelnummer. 30423858
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423858 100 mg
30417124 50 mg
30418546 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO273130100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-64-0
Molekylær formel C7F8
Molekylvægt (g/mol) 236.06
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
SMIL Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluorotoluene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
Formel vægt 235.9872