Få mere at vide
Octafluornaphthalen, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571881 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10571881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluoronaphthalene
Navn note 96%
CAS 313-72-4
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85,0 °C til 90,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 209,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10F8
MDL nummer MFCD00014307
Mængde 1 g
Beilstein 05, 1658
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluornaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 272.09
PubChem CID 67564
Formel vægt 272.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystaller eller nåle