Få mere at vide
Octafluoronaphthalen, 96%
Artikelnummer. 11490287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490287 1 g 1g
11400297 5 g 5g
11438710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21699.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272,097 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i toluen, næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313-72-4
Molekylær formel C10F8
Molekylvægt (g/mol) 272.097
MDL nummer MFCD00014307
InChI nøgle JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluornaphthalen
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluoronaphthalene
Smeltepunkt 84 °C til 89 °C
Kogepunkt 209 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1915630
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselighed i toluen, næsten gennemsigtig.
Formel vægt 272.1
Procent renhed 96%