Få mere at vide
Octafluoronaphthalene, 96%
Artikelnummer. 11400297
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11400297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21699.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.097 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i toluen, næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313-72-4
Molekylær formel C10F8
Molekylvægt (g/mol) 272.097
MDL nummer MFCD00014307
InChI nøgle JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluornaphthalen
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluoronaphthalene
Smeltepunkt 84°C to 89°C
Kogepunkt 209°C
Mængde 5 g
Beilstein 1915630
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent.
Formel vægt 272.1
Procent renhed 96%