missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octafluoroadipic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octafluoroadipic Acid |
| CAS | 336-08-3 |
| Molekylær formel | C6H2F8O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F8O4/c7-3(8,1(15)16)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2(17)18/h(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | C(=O)(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexanedioic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.06 |
| Formel vægt | 289.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?