Få mere at vide
Octafluor-1,4-diiodbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664185 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10664185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426320050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluoro-1, 4-diiodobutane
CAS 375-50-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9,0 °C
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 2.4740g/mL
Kogepunkt 150,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4F8I2
Lineær formel CF2(I)(CF2)2CF2I
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4320 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00042263
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 2.474
Synonym 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
InChI nøgle JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluor-1,4-diiodbutan
Molekylvægt (g/mol) 453.84
PubChem CID 78993
Formel vægt 453.83
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octafluoro-1,4-diiodobutane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.