Få mere at vide
Octadecyltrimethoxysilan, 90 %. Tech
Artikelnummer. 10657251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657251 25 mL Glasflaske 25ml
10300994 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313600250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-42-9
Molekylær formel C21H46O3Si
Molekylvægt (g/mol) 374.69
MDL nummer MFCD00043060
InChI nøgle SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC navn trimethoxy(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecyltrimethoxysilane
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 13 °C til 17 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 170 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 139 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. Totale oktadeciltrimethoxysilaner (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1,4380 til 1,44
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig (reagerer)
Formel vægt 374.69
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane