Få mere at vide
Octadecyltrimethoxysilan (>85%), TRC
Artikelnummer. 30179176
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30179176 2.5 g 2.5g
30179270 250 mg -
30179092 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1485382.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-42-9
Molekylær formel C21H46O3Si
Molekylvægt (g/mol) 374.67
IUPAC navn trimethoxy(oktadecy)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecyltrimethoxysilane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Formel vægt 374.3216