Learn More
Octadecyltriethoxysilane, TRC
Product Code. 30413199
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30413199 500 mg 500mg
1 options
Product Code. 30413199 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO148493500MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Molecular Formula C24 H52 O3 Si
Quantity 500 mg
Synonym Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane
InChI Formula InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name triethoxy(octadecyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 416.753
Formula Weight 416.369
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.