Få mere at vide
Oktadecyyltriethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30410832
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410832 1 g
1 options
Artikelnummer. 30410832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1484931G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Molekylær formel C24 H52 O3 Si
Mængde 1 g
Synonym Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane
InChI formel InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(octadecyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 416.753
Formel vægt 416.369