Få mere at vide
Octadecyltriethoxysilan, 98%, n-isomer 85% min
Artikelnummer. 11362486
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362486 50 g 50g
11352486 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06366.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7399-00-0
Molekylær formel C24H52O3Si
Molekylvægt (g/mol) 416.76
MDL nummer MFCD00039875
InChI nøgle FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
IUPAC navn triethoxy(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Kogepunkt 165 °C til 169 °C (0,2 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Octadecyltriethoxysilane
Mængde 50 g
Flammepunkt 195 °C (383 °F)
Brydningsindeks 1.438
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter n-isomer≥ 85 %
Tæthed 0.87
Beilstein 7025163
Formel vægt 416.77
Procent renhed 98%