Få mere at vide
Octadecyltriethoxysilane, 98%, n-isomer 85% min
Artikelnummer. 11352486
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352486 10 g 10g
11362486 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06366.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7399-00-0
Molekylær formel C24H52O3Si
Molekylvægt (g/mol) 416.76
MDL nummer MFCD00039875
InChI nøgle FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
IUPAC navn triethoxy(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 165°C to 169°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale Octadecyltriethoxysilane
Mængde 10 g
Assay Procent Noter n-isomer≥ 85 %
Beilstein 7025163
Flammepunkt 195°C (383°F)
Formel vægt 416.77
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.438
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.87