Få mere at vide
Octadecyltriethoxysilane, 85%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecyltriethoxysilane |
| CAS | 7399-00-0 |
| Molekylær formel | C24H52O3Si |
| MDL nummer | MFCD00039875 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.75 |
| Procent renhed | 85% |