Få mere at vide
Oktadecylcfosfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecylphosphonic Acid |
| CAS | 4724-47-4 |
| Molekylær formel | C18H39O3P |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3,(H2,19,20,21) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | Oktadecylcfosfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.47 |
| Formel vægt | 334.26 |