Få mere at vide
Octadecylbenzen, 98%
Artikelnummer. 10091981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091981 1 g Glasflaske 1g
10525291 10 g Glasflaske 10g
10319033 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4445-07-2
Molekylær formel C24H42
Molekylvægt (g/mol) 330.59
MDL nummer MFCD00048500
InChI nøgle WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn octadecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecylbenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 249°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)17CH3
Mængde 1 g
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
PubChem CID 78187
Formel vægt 330.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof