Få mere at vide
Octadecylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 124-30-1 |
| Smeltepunkt | 50°C to 52°C |
| Tæthed | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 132°C/43 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008159 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine, Octadecylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.51 |
| Grad | Research |