Få mere at vide
Octadecylamin, 90%, tech.
Artikelnummer. 10785231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10785231 500 g Glasflaske 500g
10665752 1 kg Glasflaske 1kg
10483045 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129325000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-30-1
Molekylær formel C18H39N
Molekylvægt (g/mol) 269.52
MDL nummer MFCD00008159
InChI nøgle REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC navn octadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecylamine
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50,0 °C til 60,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 232,0 °C (32,0 mmHg)
Flammepunkt 148 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17NH2
Mængde 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter
Viskositet 4,17 mPa (20 °C)
Formel vægt 269.51
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Primary amine (MW 269):> 98%, Sec. + tert. amine (MW 521): < 2%
Fysisk form Prills
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.