Få mere at vide
Octadecylamine, 90%, tech.
Artikelnummer. 10665752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10665752
Brand: Thermo Scientific Acros 129320010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-30-1
Molekylær formel C18H39N
Molekylvægt (g/mol) 269.52
MDL nummer MFCD00008159
InChI nøgle REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC navn octadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecylamine
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 60.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 232.0°C (32.0 mmHg)
Flammepunkt 148°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17NH2
Mængde 1 kg
Beilstein 04, IV, 825
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viskositet 4.17 mPa.s (20°C)
Formel vægt 269.51
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Primary amine (MW 269):> 98%, Sec. + tert. amine (MW 521): < 2%
Fysisk form Prills
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.