Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- Søjlepakning
- Macherey-Nagel™ Octadecyl fase Polygosil™ C18
Macherey-Nagel™ Octadecyl fase Polygosil™ C18
Artikelnummer. 10778222 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
7μ m
10 μm
Porestørrelse:
100Å
1000Å
300Å
60Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
14 product options available for selection
| Artikelnummer. | Mængde | Partikelstørrelse | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10778222 | 100 g | 10 μm | 100Å | 100g |
| 10104601 | 100 g | 10 μm | 60Å | 100g |
| 10505961 | 100 g | 5 μm | 100Å | 100g |
| 10641292 | 100 g | 5 μm | 60Å | 100g |
| 10515781 | 100 g | 7μ m | 1000Å | 100g |
| 10566121 | 100 g | 7μ m | 300Å | 100g |
| 10194591 | 100 g | 7μ m | 60Å | 100g |
| 10022681 | 10 g | 10 μm | 100Å | 10g |
| 10419351 | 10 g | 10 μm | 60Å | 10g |
| 10595951 | 10 g | 5 μm | 100Å | 10g |
| 10746692 | 10 g | 5 μm | 60Å | 10g |
| 10296401 | 10 g | 7μ m | 1000Å | 10g |
| 10032741 | 10 g | 7μ m | 300Å | 10g |
| 10595771 | 10 g | 7μ m | 60Å | 10g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10778222
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
711580.100
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Teknik | Væskekromatografi |
| Mængde | 100 g |
| Produkttype | Polygosil C18 Faser |