Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Octadecyl fase Polygosil™ C18
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
7μ m
10 μm
Porestørrelse:
100Å
1000Å
300Å
60Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Porestørrelse | 60Å |
| Teknik | Væskekromatografi |
| Mængde | 10 g |
| Type | Polygosil C18 Faser |