Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Octadecyl fase Polygosil™ C18
Artikelnummer. 10022681 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
7μ m
10 μm
Porestørrelse:
100Å
1000Å
300Å
60Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Partikelstørrelse Porestørrelse unitSize
10022681 10 g 10 μm 100Å 10g
10778222 100 g 10 μm 100Å 100g
10104601 100 g 10 μm 60Å 100g
10505961 100 g 5 μm 100Å 100g
10641292 100 g 5 μm 60Å 100g
10515781 100 g 7μ m 1000Å 100g
10566121 100 g 7μ m 300Å 100g
10194591 100 g 7μ m 60Å 100g
10419351 10 g 10 μm 60Å 10g
10595951 10 g 5 μm 100Å 10g
10746692 10 g 5 μm 60Å 10g
10296401 10 g 7μ m 1000Å 10g
10032741 10 g 7μ m 300Å 10g
10595771 10 g 7μ m 60Å 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10022681 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 711580.10