Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Octadecyl fase Polygosil™
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| Porestørrelse | 100Å |
| Teknik | Væskekromatografi |
| Mængde | 10 g |
| Type | Polygosil C18 Faser |