missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octadecyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, TRC

Artikelnummer. 30135979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135979 50 g
17978664 5 g
17977814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23969550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2082-79-3
Molekylær formel C35 H62 O3
Molekylvægt (g/mol) 530.865
Synonym Plastic additive 11, 3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid octadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid octadecyl ester, 2,6-Di-tert-butyl-4-(octadecanoxycarbonylethyl)phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-[[(octadecyloxy)carbonyl]ethyl]phenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid octadecyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenol)propionic acid octadecyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid octadecyl ester, 4-Carboxyethyl)-2,6-di-tert-butyl-1-hydroxybenzene stearyl ester, ADK Stab AO 50, AO 4, AO 50, AT 76, Addiox 1016, Anox PP 18, Antioxidant 1076, Arenox A 76, Chemnox 1076, Chinox 1076, E 376, Hostanox 016, Hostanox M 016, Hostanox O 16, I 1076, IR 1076, IX 1076, Irganox 1068, Irganox 1076, Irganox 1076DWJ, Irganox 1906, Irganox 1976, Irganox I 1076, Irganox L 107, Irgastab PVC 76, JY 1076, KY 1076, L 107, M 4, Mark AO 50, Naugard 76, O 16, Octadecanyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenylpropanoate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-oxyphenylpropionate, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate, Octadecyl 3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl 3-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl 3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzene]propionate, Octadecyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl β-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl β-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propenoate, Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Quantox 1076, Ralox 530, Selosol F 773, Songnox 1076, Sonox 1076, Stearyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Stearyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Stearyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Sumilizer BP 76, Tinogard TS, Tominokusu SS, Tominox SS, U 276, Ultranox 276, n-Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, n-Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, n-Octadecyl 3-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, n-Octadecyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, n-Octadecyl β-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, n-Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate
IUPAC navn octadecyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Plastic additive 11
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
Formel vægt 530.4699
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.