Få mere at vide
Octadecansyre, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368709 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368709 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11368709 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 5g
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid
Farve Hvid
Tæthed 0.941g/mL
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 5 g
Formel vægt 284.48
Fysisk form Krystallinsk pulver