Få mere at vide
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3 |
| Formel vægt | 287.29 |