Få mere at vide
Octadecanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanedioic acid |
| CAS | 871-70-5 |
| Molekylær formel | C18 H34 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Octadecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,16-Dicarboxyhexadecane, 1,16-Hexadecanedicarboxylic acid, 1,18-Octadecanedioic acid, Emerox 118, Inherent C 18 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c19-17(20)15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18(21)22/h1-16H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | octadecanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2457 |