Få mere at vide
Octadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride |
| CAS | 123233-50-1 |
| Molekylær formel | C25H48ClNO6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (R)-3-Carboxy-2-[(17-carboxy-1-oxoheptadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (2R)-3-Carboxy-2-[(17-carboxy-1-oxoheptadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (R)-3-((17-Carboxyheptadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H47NO6.ClH/c1-26(2,3)21-22(20-24(29)30)32-25(31)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-23(27)28;/h22H,4-21H2,1-3H3,(H-,27,28,29,30);1H/t22-;/m1./s1 |
| SMIL | O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| IUPAC navn | (R)-3-carboxy-2-((17-carboxyheptadecanoyl)oxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.1 |
| Formel vægt | 493.92 |