Få mere at vide
Oktadekan, 99+%
Artikelnummer. 10625372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10625372 5 mL Glasflaske 5ml
10205420 250 mL Glasflaske 250ml
11984391 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10625372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129290050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-45-3
Molekylær formel C18H38
Molekylvægt (g/mol) 254.5
InChI nøgle RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC navn octadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octadecane
Smeltepunkt 28,0 °C til 31,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.7770g/mL
Kogepunkt 317,0 °C
Flammepunkt 166 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16CH3
Mængde 5 mL
Beilstein 01,173
Specifik vægtfylde 0.777
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone og diethylether
Formel vægt 254.5
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.