missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octadecanaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanaldehyde |
| CAS | 638-66-4 |
| Molekylær formel | C18H36O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Octadecanal, Stearaldehyde, 1-Octadecanal, 1-Oxooctadecane, NSC 68100, Octadecanaldehyde, Octadecyl Aldehyde, Stearyl Aldehyde, n-Octadecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h18H,2-17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | octadecanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.48 |
| Formel vægt | 268.2766 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?