missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octadecanaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30414031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414031 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2338001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octadecanaldehyde
CAS 638-66-4
Molekylær formel C18H36O
Mængde 1 g
Synonym Octadecanal, Stearaldehyde, 1-Octadecanal, 1-Oxooctadecane, NSC 68100, Octadecanaldehyde, Octadecyl Aldehyde, Stearyl Aldehyde, n-Octadecanal
InChI formel InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h18H,2-17H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
IUPAC navn octadecanal
Molekylvægt (g/mol) 268.48
Formel vægt 268.2766
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.