Få mere at vide
Oktadekamethylnonasiloxan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecamethylnonasiloxane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H54O9Si9/c1-28(2)19-29(3,4)21-31(7,8)23-33(11,12)25-35(15,16)27-36(17,18)26-34(13,14)24-32(9,10)22-30(5,6)20-28/h1-18H3 |
| Formel vægt | 666.1691 |